Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Trihydrat, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

11890-1G 11890-5G
11890-1GEA 281 EUR
11890-1G 11890-5G
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Trihydrat, Supelco®
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Trihydrat
Formel: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·3H₂O
MDL: MFCD00004977
CAS-Nummer: 53744-42-6 (anhy)
EINECS: 258-152-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=143589d69ba19eb7217f4d6039ad34cfeaae9200&vid=fb64afbf91a456a657647d1e3efb1477ca8561a7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR