Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO164050010EA 131 EUR
ACRO164050010 ACRO164050050
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat 98%
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
Formel: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Molecular Weight: 536,48 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149310
CAS-Nummer: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2 to 6 % (K.F.)
UV Lambda max 276 to 284 nm (in water)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (at lambda max)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)