Ethylpyrrol-2-carboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
L16382.06
L16382.14
L16382.06EA
85.4
EUR
L16382.06
L16382.14
Ethylpyrrol-2-carboxylat ≥98%
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Purity: 98+%
CAS No.: 2199-43-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.16
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 70°/0.8mm
MDL No.: MFCD00817049
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139.16 g/mol Siedepunkt: 70 °C (0.8 mmHg) Schmelzpunkt: 37…39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00817049 CAS-Nummer: 2199-43-1 |