Ethylpyrrol-2-carboxylat
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
3X-0740.10
3X-0740.500
3X-0740.1
3X-0740.5
BIOT3X-0740.10EA
0
EUR
BIOT3X-0740.10
BIOT3X-0740.500
BIOT3X-0740.1
BIOT3X-0740.5
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139.16 g/mol |
MDL:
MFCD00817049 CAS-Nummer: 2199-43-1 |