Ethylpyrrol-2-carboxylat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
SEW05579.250
SEW05579.1
CHMPSEW05579.250EA
0
EUR
CHMPSEW05579.250
MAYBSEW05579.1
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Ethylpyrrol-2-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139,16 g/mol |
MDL:
MFCD00817049 CAS-Nummer: 2199-43-1 |