4-Brom-2-(trichloracetyl)pyrrol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(4-Bromo-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethanone
HC-2131-5G
HC-2131-1G
COBBHC-2131-5GEA
353
EUR
COBBHC-2131-5G
COBBHC-2131-1G
4-Brom-2-(trichloracetyl)pyrrol
4-Brom-2-(trichloracetyl)pyrrol
Formel:
C₆H₃BrCl₃NO Molecular Weight: 291,3571 g/mol |
MDL:
MFCD00832836 CAS-Nummer: 72652-32-5 |