1-Methylpyrrol-2-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L05906.03 L05906.06
L05906.03EA 26.7 EUR
L05906.03 L05906.06
1-Methylpyrrol-2-carbonsäure ≥98%
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6973-60-0 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 115703
Formel: C₆H₇NO₂
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003088
CAS-Nummer: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8