1-Methyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
5D-093.500
5D-093.1
5D-093.5
5D-093.10
BIOT5D-093.500EA
0
EUR
BIOT5D-093.500
BIOT5D-093.1
BIOT5D-093.5
BIOT5D-093.10
1-Methyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
1-Methyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
Formel:
C₇H₆Cl₃NO Molecular Weight: 226,4876 g/mol |
MDL:
MFCD00052521 CAS-Nummer: 21898-65-7 |