4-Acetyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
1-(4-Acetyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
9R-0288.500
9R-0288.1
9R-0288.5
9R-0288.10
BIOT9R-0288.500EA
0
EUR
BIOT9R-0288.500
BIOT9R-0288.1
BIOT9R-0288.5
BIOT9R-0288.10
4-Acetyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
4-Acetyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
Formel:
C₈H₆Cl₃NO₂ |
MDL:
MFCD03001304 CAS-Nummer: 72652-34-7 |