2,5-Dimethylpyrrol-3-carbonsäure ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B20635.03 B20635.06 B20635.14
B20635.03EA 85.9 EUR
B20635.03 B20635.06 B20635.14
2,5-Dimethylpyrrol-3-carbonsäure ≥97%
2,5-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid

Purity: 97% CAS No.: 57338-76-8 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 199-201° dec. MDL No.: MFCD00203874

Formel: C₇H₉NO₂
Schmelzpunkt: 199…201 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203874
CAS-Nummer: 57338-76-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR