3-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
BTB02480.1
BTB02480.10
BTB02480.50
MAYBBTB02480.1EA
0
EUR
MAYBBTB02480.1
MAYBBTB02480.10
MAYBBTB02480.50
3-(1-Pyrrolyl)benzonitril
3-(1-Pyrrolyl)benzonitril
Formel:
C₁₁H₈N₂ |
MDL:
MFCD00052877 CAS-Nummer: 175134-98-2 |