5-Nitro-2-(1-pyrrolyl)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
BTB02905.1 BTB02905.10
MAYBBTB02905.1EA 0 EUR
MAYBBTB02905.1 MAYBBTB02905.10
5-Nitro-2-(1-pyrrolyl)benzonitril
5-Nitro-2-(1-pyrrolyl)benzonitril
Formel: C₁₁H₇N₃O₂
MDL: MFCD00052251
CAS-Nummer: 106981-59-3