Tributylzinnhydrid 1 mol/l in Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tri-n-butyltin hydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704091-10ML 704091-50ML
SIAL704091-10MLEA 61.3 EUR
SIAL704091-10ML SIAL704091-50ML
Tributylzinnhydrid 1 mol/l in Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Tributylzinnhydrid
Formel: C₁₂H₂₈Sn
Molecular Weight: 291,06 g/mol
MDL: MFCD00009416
CAS-Nummer: 688-73-3
EINECS: 211-704-4