Triglycidylisocyanurat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3,5-Triglycidyl isocyanurate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
379506-100G
379506-500G
SIAL379506-100GEA
114
EUR
SIAL379506-100G
SIAL379506-500G
Triglycidylisocyanurat, Sigma-Aldrich®
Triglycidylisocyanurat
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₆ Molecular Weight: 297,2640 g/mol |
MDL:
MFCD00080670 CAS-Nummer: 2451-62-9 EINECS: 219-514-3 |