Diethoxymethylphenylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
B23684.09 B23684.18 AB133636.0050
B23684.09EA 22.4 EUR
B23684.09 B23684.18 ABCRAB133636.0050
Diethoxymethylphenylsilan ≥97%
Diethoxymethylphenylsilan
Purity: 97+% CAS No.: 775-56-4 Molecular Formula: (CH3CH2O)2Si(CH3)C6H5 Formula Weight: 210.35 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4696 Boiling Point: 117-118°/30mm Beilstein Reference: 2938396 MDL No.: MFCD00048541
Formel: C₁₁H₁₈O₂Si
Molecular Weight: 210,35 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (30 mmHg)
Dichte: 0,963
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048541
CAS-Nummer: 775-56-4
EINECS: 212-275-6