Diethoxymethylphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
SILS11525.10
SILS11525.25
SILS11525.100
SILNSILS11525.10EA
0
EUR
SILNSILS11525.10
SILNSILS11525.25
SILNSILS11525.100
Diethoxymethylphenylsilan
Diethoxymethylphenylsilan
Formel:
C₁₁H₁₈O₂Si Molecular Weight: 210,35 g/mol |
MDL:
MFCD00048541 CAS-Nummer: 775-56-4 EINECS: 212-275-6 |