1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
377710010
377710050
377710250
ACRO377710010EA
52.8
EUR
ACRO377710010
ACRO377710050
ACRO377710250
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen
Formel:
C₁₆H₃₄OSn Molecular Weight: 361,15 g/mol Siedepunkt: 85…86 °C (,1 mmHg) Dichte: 1,069 g/cm³ Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010240 CAS-Nummer: 97674-02-7 UN: 2788 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |