1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin

H31562.03 H31562.06 H31562.14
H31562.03EA 53 EUR
H31562.03 H31562.06 H31562.14
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen

CAS No.: 97674-02-7 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 85-86°/0.07mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00010240

Formel: C₁₆H₃₄OSn
Molecular Weight: 361,15 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (0,07 mmHg)
Dichte: 1,067
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010240
CAS-Nummer: 97674-02-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR