1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
275123-100G
275123-1G
275123-25G
275123-5G
SIAL275123-100GEA
1890
EUR
SIAL275123-100G
SIAL275123-1G
SIAL275123-25G
SIAL275123-5G
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen, Sigma-Aldrich®
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethen
Formel:
C₁₆H₃₄OSn Molecular Weight: 361,15 g/mol |
MDL:
MFCD00010240 CAS-Nummer: 97674-02-7 |