cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51258.03 H51258.06
H51258.03EA 88.4 EUR
H51258.03 H51258.06
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen ≥94%
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen
Purity: 94% CAS No.: 64724-29-4 Molecular Formula: C16H34OSn Formula Weight: 361.15 Melting Point: 84-87° UN No.: 2788 MDL No.: MFCD07787391
Formel: C₁₆H₃₄OSn
Molecular Weight: 361,15 g/mol
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Dichte: 1,082
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787391
CAS-Nummer: 64724-29-4
ADR: 6.1,III