(Chlormethyl)dimethylphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Chloromethyl)dimethyl(phenyl)silane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
347094-10G
347094-50G
SIAL347094-10GEA
157
EUR
SIAL347094-10G
SIAL347094-50G
(Chlormethyl)dimethylphenylsilan, Sigma-Aldrich®
(Chlormethyl)dimethylphenylsilan
Formel:
C₉H₁₃ClSi Molecular Weight: 184,7400 g/mol |
MDL:
MFCD00040858 CAS-Nummer: 1833-51-8 EINECS: 217-392-6 |