1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethyl[(1-phenylvinyl)oxy]silane, 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
L05308.03 L05308.06
L05308.03EA 24.1 EUR
L05308.03 L05308.06
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen ≥97%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen
Purity: 97% CAS No.: 13735-81-4 Molecular Formula: C11H16OSi Formula Weight: 192.34 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 53-54°/1mm Beilstein Reference: 1306914 MDL No.: MFCD00008582
Formel: C₁₁H₁₆OSi
Molecular Weight: 192,34 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,938
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008582
CAS-Nummer: 13735-81-4
EINECS: 237-308-1