1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Trimethyl[(1-phenylvinyl)oxy]silane, 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
SILS13776.5
SILS13776.25
SILNSILS13776.5EA
0
EUR
SILNSILS13776.5
SILNSILS13776.25
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen
Formel:
C₁₁H₁₆OSi Molecular Weight: 192,34 g/mol |
MDL:
MFCD00008582 CAS-Nummer: 13735-81-4 EINECS: 237-308-1 |