Isonicotinamidin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, Isonicotinimidamide hydrochloride, 4-Carbamimidoylpyridine hydrochloride, 4-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-Amidinopyridinium chloride
A11050.06
A11050.14
A11050.06EA
80.4
EUR
A11050.06
A11050.14
Isonicotinamidin Hydrochlorid ≥98%
Isonicotinamidin Hydrochlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 6345-27-3
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3562678
Formel:
C₆H₇N₃·ClH Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040385 CAS-Nummer: 6345-27-3 |