Allylthioharnstoff 1 g/l in wässriger Lösung für die BSB-Bestimmung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Tiosinamin, N-Allylthioharnstoff

11142.3000 11142.2000
KRAF11142.3000EA 94.2 EUR
KRAF11142.3000 KRAF11142.2000
Allylthioharnstoff 1 g/l in wässriger Lösung für die BSB-Bestimmung
Allylthioharnstoff
Formel: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Molecular Weight: 116.19 g/mol
Siedepunkt: 191
Schmelzpunkt: 74
MDL: MFCD00004940
CAS-Nummer: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
Merck Index: 12,09500

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR