1,6-Diaminohexan 60% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,6-Hexandiamin, Hexamethylendiamin
411560010 411562500
ACRO411560010EA 74.1 EUR
ACRO411560010 ACRO411562500
1,6-Diaminohexan 60% (w/w) in wässriger Lösung
1,6-Diaminohexan
Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116,21 g/mol
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008243
CAS-Nummer: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 1783
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%