1-(2-Bromphenyl)-3-methylthioharnstoff
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0653-1G
OT-0653-5G
COBBOT-0653-1GEA
204
EUR
COBBOT-0653-1G
COBBOT-0653-5G
1-(2-Bromphenyl)-3-methylthioharnstoff
1-(2-Bromphenyl)-3-methylthioharnstoff
Formel:
C₈H₉BrN₂S |
MDL:
MFCD06629750 CAS-Nummer: 52599-27-6 |