N-Acetyl-2-fluor-4-(3-hydroxy-3-methylbut-1-inyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3079-5G HC-3079-1G
COBBHC-3079-5GEA 0 EUR
COBBHC-3079-5G COBBHC-3079-1G
N-Acetyl-2-fluor-4-(3-hydroxy-3-methylbut-1-inyl)anilin
N-Acetyl-2-fluor-4-(3-hydroxy-3-methylbut-1-inyl)anilin
Formel: C₁₃H₁₄FNO₂
MDL: MFCD08701794
CAS-Nummer: 893642-00-7