2-(Methylthio)ethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Methylthio)ethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
632929-1G 632929-5G
SIAL632929-1GEA 63.4 EUR
SIAL632929-1G SIAL632929-5G
2-(Methylthio)ethylamin, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethylamin
Formel: C₃H₉NS
Molecular Weight: 91,18 g/mol
MDL: MFCD00014825
CAS-Nummer: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5