N-Boc-L-valin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Boc-Val-OH, BOC-L-Valine
275710050 275710250 275711000
ACRO275710050EA 21.3 EUR
ACRO275710050 ACRO275710250 ACRO275711000
N-Boc-L-valin 99+%
N-Boc-L-valin
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Molecular Weight: 217,3 g/mol
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065605
CAS-Nummer: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -5.3° to -7.3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)