N-Boc-L-valin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
15528-100G 15528-25G
SIAL15528-100GEA 211 EUR
SIAL15528-100G SIAL15528-25G
N-Boc-L-valin, Sigma-Aldrich®
N-Boc-L-valin
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
MDL: MFCD00065605
CAS-Nummer: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6