N-Methyl-N-(2-pyridyl)pivalamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N,2,2-Trimethyl-N-(pyridin-2-yl)propanamide
PY-7250-5G
PY-7250-1G
COBBPY-7250-5GEA
1180
EUR
COBBPY-7250-5G
COBBPY-7250-1G
N-Methyl-N-(2-pyridyl)pivalamid
N-Methyl-N-(2-pyridyl)pivalamid
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O |
MDL:
MFCD09878435 CAS-Nummer: 96830-03-4 |