Natrium-4-aminohippurat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3759-100G A3759-25G
SIALA3759-100GEA 803 EUR
SIALA3759-100G SIALA3759-25G
Natrium-4-aminohippurat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Natrium-4-aminohippurat Hydrat
Formel: C₉H₉N₂NaO₃·H₂O
Molecular Weight: 216,17 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00044689
CAS-Nummer: 94-16-6
EINECS: 202-309-8