N-Boc-L-tyrosin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10810.06EA 54.8 EUR
A10810.06 A10810.03 A10810.14
N-Boc-L-tyrosin ≥98%
N-Boc-L-tyrosin
Formel: C₁₄H₁₉NO₅
Molecular Weight: 281,3 g/mol
Schmelzpunkt: 141 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00037179
CAS-Nummer: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7