(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Tarenflurbil, (R)-2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, (R)-(-)-Flurbiprofen
70255-100
70255-500
CAYM70255-100EA
43
EUR
CAYM70255-100
CAYM70255-500
(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ Molecular Weight: 244,260 g/mol |
MDL:
MFCD00869714 CAS-Nummer: 51543-40-9 EINECS: 257-264-7 |