3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl (3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
PN-2621-5G
PN-2621-1G
COBBPN-2621-5GEA
374
EUR
COBBPN-2621-5G
COBBPN-2621-1G
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₄ Molecular Weight: 319,21 g/mol |
MDL:
MFCD03789256 CAS-Nummer: 330793-09-4 |