3,4-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5363-1G
BB-5363-250M
COBBBB-5363-1GEA
0
EUR
COBBBB-5363-1G
COBBBB-5363-250M
3,4-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
3,4-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₁BO₆ |
MDL:
MFCD11504854 CAS-Nummer: 1072951-51-9 |