4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3837-5G
BB-3837-1G
COBBBB-3837-5GEA
1180
EUR
COBBBB-3837-5G
COBBBB-3837-1G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-methoxyphenylboronsäure
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₂₃BO₄Si |
MDL:
MFCD09027250 CAS-Nummer: 957060-93-4 |