4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
FL11039.POR 011039-1G 011039-5G
CHMPFL11039.POREA 0 EUR
CHMPFL11039.POR FLUO011039-1G FLUO011039-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BO₄
MDL: MFCD02183525
CAS-Nummer: 182281-01-2