4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(tert-Butyl dimethylsiloxy)phenyl boronic acid, 4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenyl boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
524042-1G
524042-5G
SIAL524042-1GEA
65.2
EUR
SIAL524042-1G
SIAL524042-5G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₂₁BO₃Si Molecular Weight: 252,1900 g/mol |
MDL:
MFCD03093888 CAS-Nummer: 159191-56-7 |