6-Brom-2-chlor-3-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1225-1G OT-1225-5G
COBBOT-1225-1GEA 303 EUR
COBBOT-1225-1G COBBOT-1225-5G
6-Brom-2-chlor-3-methoxyphenol
6-Brom-2-chlor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆BrClO₂
MDL: MFCD16618957
CAS-Nummer: 1228957-06-9