5-Brom-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2842-1G
HC-2842-5G
COBBHC-2842-1GEA
0
EUR
COBBHC-2842-1G
COBBHC-2842-5G
5-Brom-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
5-Brom-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₃N₂O₃ |
MDL:
MFCD12756436 CAS-Nummer: 755030-18-3 |