4-Brom-N-ethyl-2-fluoranilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3278-5G HC-3278-1G
COBBHC-3278-5GEA 0 EUR
COBBHC-3278-5G COBBHC-3278-1G
4-Brom-N-ethyl-2-fluoranilin Hydrochlorid
4-Brom-N-ethyl-2-fluoranilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀BrClFN
MDL: MFCD15143567
CAS-Nummer: 1215206-17-9