1-Brom-2-fluor-4-(methylsulfonyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0702-5G OT-0702-1G
COBBOT-0702-5GEA 0 EUR
COBBOT-0702-5G COBBOT-0702-1G
1-Brom-2-fluor-4-(methylsulfonyl)benzol
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆BrFO₂S
MDL: MFCD11053812
CAS-Nummer: 1032825-02-7