2-Brom-4-fluor-1-(methylsulfonyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1002-1G
OT-1002-5G
OT-1002-250M
COBBOT-1002-1GEA
0
EUR
COBBOT-1002-1G
COBBOT-1002-5G
COBBOT-1002-250M
2-Brom-4-fluor-1-(methylsulfonyl)benzol
2-Brom-4-fluor-1-(methylsulfonyl)benzol
Formel:
C₇H₆BrFO₂S |
MDL:
MFCD13195736 CAS-Nummer: 1039744-23-4 |