2-Brom-N,N-diethyl-4-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2682-5G
HC-2682-1G
COBBHC-2682-5GEA
451
EUR
COBBHC-2682-5G
COBBHC-2682-1G
2-Brom-N,N-diethyl-4-nitroanilin
2-Brom-N,N-diethyl-4-nitroanilin
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD12026041 CAS-Nummer: 1150271-18-3 |