2-Brom-N,N-dimethyl-4-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2680-1G HC-2680-5G
COBBHC-2680-1GEA 102 EUR
COBBHC-2680-1G COBBHC-2680-5G
2-Brom-N,N-dimethyl-4-nitroanilin
2-Brom-N,N-dimethyl-4-nitroanilin
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Molecular Weight: 245,733 g/mol
MDL: MFCD00179577
CAS-Nummer: 64230-23-5