4-Brom-N,N-dimethyl-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2736-5G HC-2736-1G
COBBHC-2736-5GEA 168 EUR
COBBHC-2736-5G COBBHC-2736-1G
4-Brom-N,N-dimethyl-2-nitroanilin
4-Brom-N,N-dimethyl-2-nitroanilin
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Molecular Weight: 245.0700 g/mol
MDL: MFCD12546467
CAS-Nummer: 829-02-7