4-Brom-N-cyclopropyl-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2738-1G HC-2738-5G
COBBHC-2738-1GEA 204 EUR
COBBHC-2738-1G COBBHC-2738-5G
4-Brom-N-cyclopropyl-2-nitroanilin
4-Brom-N-cyclopropyl-2-nitroanilin
Formel: C₉H₉BrN₂O₂
MDL: MFCD08448317
CAS-Nummer: 887351-39-5