Phenyl-4-brombenzolsulfonat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0514-5G OT-0514-1G OT-0514-25G
COBBOT-0514-5GEA 0 EUR
COBBOT-0514-5G COBBOT-0514-1G COBBOT-0514-25G
Phenyl-4-brombenzolsulfonat
Phenyl-4-brombenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₉BrO₃S
MDL: MFCD09475912
CAS-Nummer: 5455-14-1